Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (4)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Boxy chránící před únikem beta/gama záření
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/34/20236834.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Akryl, průhledný, šířka: 10 mm
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Akryl, průhledný, šířka: 10 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Akryl, průhledný, šířka: 10 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (113-8975)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Akryl, průhledný, šířka: 10 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (113-8830)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Acrylic, transparent, thickness: 10 mm.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (612-0014)
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   This solid beta shield is a clear-acrylic block with 13 wells that hold 1,5 ml microcentrifuge tubes in individual cells.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (KOEHA-1123)
Dodavatel:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis:   Beta radiation waste disposal boxes, acrylic, with tightly closing hinged lid.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   Acrylic, transparent, thickness: 9 mm
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 11
  1  2  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT