Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (10)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Kbelíky kovové
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/90/18709690.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  RSG
Popis:   Stainless steel, rust-proof, polished finish.
Dodavatel:  BOCHEM
Popis:   Buckets, stainless steel 18/10.
Dodavatel:  RSG
Popis:   Lid for bucket, Nerezová ocel
Dodavatel:  BOCHEM
Popis:   Stainless steel 18/10.
Dodavatel:  BOCHEM
Popis:   Lid, Ø 240 mm, Určeno pro: Jug, 10 l capacity
Dodavatel:  Texwipe
Popis:   Stainless steel, Type 304.
Katalogové číslo: (USBE4500)
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Popis:   Stainless steel.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  RIXIUS
Popis:   Made of tinplate, with metal lid.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 8
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT