Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Sort by:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "Nádoby na led"
https://cz-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/19/18989419.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Polyurethane foam.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Polyurethane foam.
Katalogové číslo: (BCISBCS-115-25PL)
Dodavatel:  BIOCISION, LLC
Popis:   Ice bucket, round with lid, PVC, Objem: 2,5 l, Barva: Purpurová
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Přerušeno
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   Kapacita: 1 l, Barva: Oranžová, Š×H×V: 159x159x95 mm
Katalogové číslo: (KART1000)
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   Made of red PUR. Equipped with lid and two side-handles. Can be used with dry or minced ice and cooling mixtures.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BRND156100)
Dodavatel:  Brand
Popis:   Kbelík na led, osmihranné, s víkem, PU, Kapacita: 4,5 l, Š×H×V: 280×330×180 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   Ice pan, Maxi, Magic Touch™, Polymer, Objem: 9 l, Barva: Černá, Š×H×V: 406×330×127 mm
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   Ice pan, Midi, with lid, Magic Touch™, Urethan, Kapacita: 4 l, Barva: Černá, Š×H×V: 304×229×218 mm
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 12
  1  2  Další