Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Desky topné vícepozicové
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/75/18989575.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Třídit podle:
Dodavatel:  BEHR
Popis:   Heater, Multi-position hotplate, behrotest®, With 4 plates, Popis: Four positions for flasks, HB 4 with controllable heating points, power 1440 W, with Ø 94 mm and weight ~15,1 kg, Š×H×V: 530×320×740 mm
Dodavatel:  GERHARDT
Popis:   [EN]HEATING UNIT KI16 6XFLASK 50-250ML 6 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (453-1996)
Dodavatel:  GERHARDT
Popis:   With six plates in a row. For temperatures up to 425 °C. With variable output control. Stainless steel cover with mounting hole for support rod, M10 t...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 3  z 3