Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (6)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hlavice
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/86/18989386.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (271-3215)
Dodavatel:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis:   DURAN®, borosilicate glass.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis:   Distilling heads, with one socket and two cones at 75°, DURAN® Borosilikátové sklo, Velikost objímky: 14/23 NZ, Rozměry zábrusu: 14/23 - 14/23 NZ
Dodavatel:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis:   DURAN®, borosilicate glass, clear.
Dodavatel:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Katalogové číslo: (BOHLB289-03)
Dodavatel:  Bohlender
Popis:   PTFE, white.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis:   Adapter, splash head, Stutzer, bent, DURAN® Borosilikátové sklo, Rozměry zábrusu: 24/29 NZ
Katalogové číslo: (WITG1.610.029)
Dodavatel:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis:   Borosilicate glass3.3.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (WITG1.425.005)
Dodavatel:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis:   Borosilicate glass 3.3.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 20
  1  2  3  Další