Tisk…
Hledali jste: Zábrusy
15  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE, s rukojetí.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE, tloušťka 0,05 mm.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Spherical ground joint sleeves, made of PTFE, with gripping rings and sealing rings on the outside; seal suitable for high vacuums. Robust design for ...
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE.
Dodavatel: COWIE
Popis: Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Dodavatel: SciLabware
Popis: Sleeves, PTFE, for conical ground joints.
Dodavatel: SciLabware
Popis: Tapered sleeves, made of PTFE, for grease free and high vacuum seals using ground glass joints.
Dodavatel: COWIE
Popis: Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
Dodavatel: KARTELL
Popis: PTFE.
Katalogové číslo: (BRND51422)
Dodavatel: Brand
Popis: PTFE, tloušťka 0,05 mm.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Disposable ground joint sleeves. thin walled, made of PTFE.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Sleeves, made of PTFE. For fitting onto standard ground cones.
Katalogové číslo: (SEMA0614)
Dodavatel: SEMADENI
Popis: Made of PTFE, white.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom