Tisk…
Hledali jste: Podnosy ochranné proti rozlití
20  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor
Popis: Spillage
Dodavatel: S.C.A.T.
Popis: Made of HDPE, white or black (electrically conductive). Containers for all purposes.
Dodavatel: MEMMERT
Popis: May affect the temperature distribution in the chamber.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Practical collecting tray made of PE or static dissipative PE-EX. Place your waste canister in a collecting tray. Escaping liquids are collected in ca...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: Může ovlivnit rozložení teploty v komoře.
Dodavatel: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis: Safe and reliable for tabletop parts cleaning and fluid transfer operations involving petroleum products and acids, the Mini-Berm Flex Tray is made fr...
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Made of stainless steel.
Dodavatel: NEW PIG
Popis: If containers leak, drip or crack, make sure a Mini Drip Deck with built-in sump is in position to catch the liquid.
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Lightweight and durable PE spill trays are ideal for storing several small to medium sized containers of liquids.
Dodavatel: CEMO GMBH
Popis: These small containers and collection trays can be used to carry and store water-polluting substances such as cleaning agents, pesticides, used oil fi...
Dodavatel: NEW PIG
Popis: HDPE trays contain messy drips and spills from 210 litre drums.
Katalogové číslo: (NEWPPAN404)
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Light-weight, economical Utility Pans serve dozens of purposes throughout your workplace.
Měrná jednotka: 1 * 12 KS
Katalogové číslo: (NEWPPAK922)
Dodavatel: NEW PIG
Popis: This durable, one-piece utility trays contain liquid messes from oily parts and leaky containers.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (NEWPPAK741-WH)
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Catch drips and control messes with these smooth, seamless fibreglass trays.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BELAF246760003)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: This large, deep, polypropylene plastic tray protects users by capturing accidental hazardous spills.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis: Eco-friendly spill trays are made from 100% post-industrial recycled PE will not rust or corrode.
Akce
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom