Tisk…
Hledali jste: Butyrometry
18  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: Borosilicate glass.
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: According to Roeder´s weighing method.
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: According to Kehe`s method.
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: According to Roeder´s weighing method.
Katalogové číslo: (614-0136)
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: For determining free fat content in milk and cream.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (614-0135)
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: According to Roeder´s weighing method.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (614-0132)
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: According to Roeder´s weighing method.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: According to Koehler´s measuring method.
Akce
Katalogové číslo: (614-0105)
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: Measuring method, for ice cream.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: For drinking vat milk, frosted rear scale wall, error tolerance 0,025%.
Katalogové číslo: (614-0097)
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: According to Sichler`s method, with rounded scale.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: According to Teichert`s method.
Katalogové číslo: (614-0100)
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: According to Siegfeld´s method.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: Kavalier
Popis: Podle Köhler-Funkovy metody.
Dodavatel: Kavalier
Popis: Podle Van Gulikovy metody.
Dodavatel: Kavalier
Popis: Podle Gerberovy metody.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom