Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (24)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hadičky kaučukové
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/37/20236937.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Popis:   Safety gas tubing, Červená
Dodavatel:  Saint-Gobain
Popis:   Natural rubber, red.
Dodavatel:  Saint-Gobain
Popis:   Natural rubber, light brown, slightly translucent
Dodavatel:  Saint-Gobain
Popis:   Chloroprene, black
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   Latex, translucent.
Dodavatel:  Saint-Gobain
Popis:   Rubber, soft, beige
Dodavatel:  DEUTSCH & NEUMANN
Popis:   Natural rubber, red
Katalogové číslo: (451-4330)
Dodavatel:  DEUTSCH & NEUMANN
Popis:   Red rubber gas tubing for gas burners, without sheath or armouring, in line with DIN 30 664. For all gases in line with DVGW process sheet G 260.
Měrná jednotka:  1 * 1 m
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 16
  1  2  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT