Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (44)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hadičky teflonové (PTFE)
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/25/18989625.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Třídit podle:
Dodavatel:  Bohlender
Popis:   PTFE, white, translucent.
Dodavatel:  Saint-Gobain
Popis:   PTFE, opaque white to translucent in appearance.
Dodavatel:  Bohlender
Popis:   Electric conductive black tubing with antistatic compound made of pure PTFE and finest, highly pure carbon dust (less than 2,5%). Ideal for light-sens...
Dodavatel:  Bohlender
Popis:   PTFE, coloured.
Dodavatel:  Bohlender
Popis:   PTFE, translucent.
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   PTFE, white, translucent.
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   PTFE, white.
Katalogové číslo: (BOHLS1899-10)
Dodavatel:  Bohlender
Popis:   PTFE, FEP, PFA.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 13
  1  2  Další