Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (43)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hadičky polyvinylchloridové (PVC)
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/26/18989626.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   These PVC tubing are comprises of the qualities such as permanent transparency, increased flexibility, high chemical resistance, excellent ageing and...
Katalogové číslo: (BURK8876-1016)
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   Fabric reinforced, permanent transparency, increased flexibility, high chemical resistance, excellent ageing and abrasion resistance, environmentally ...
Měrná jednotka:  1 * 50 m
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   PVC, transparent. Flexible and transparent hoses manufactured in atoxic material.
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   PVC, transparent.
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   Tubing made of soft PVC, cadmium-free, with high resistance to chemicals, high flexibility and permanent crystal clear transparency and excellent abra...
Katalogové číslo: (300-1043)
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   Hadice polyvinylchloridové (PVC)
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  DEUTSCH & NEUMANN
Popis:   PVC, transparent
Dodavatel:  DEUTSCH & NEUMANN
Popis:   PVC, transparent.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 14
  1  2  Další