Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hadičky polyuretanové (PU)
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/67/18989667.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Třídit podle:
Dodavatel:  Saint-Gobain
Popis:   Polyurethane, formulation C-210-A, translucent.
Katalogové číslo: (VERNAZY00078)
Dodavatel:  Saint-Gobain
Popis:   Tygothane® pressure tubing is ideal for use in physical demanding applications. It retains its unique flexibility even at low temperatures.
Měrná jednotka:  1 * 15 m
Dodavatel:  Nalgene
Popis:   Polyurethane, translucent.
Katalogové číslo: (VARI2815860201)
Dodavatel:  VARIAN
Popis:   Tubing, Polyurethane , Ø vnitř.: 1,67 mm, Ø vněj.: 3,2 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SEMA2591)
Dodavatel:  SEMADENI
Popis:   Mde of PU.
Měrná jednotka:  1 * 1 m
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5