Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hadičky skleněné
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/98/18945298.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  SCHOTT ROHRGLAS
Popis:   Borosilicate glass acc. to ISO 3585, all-purpose glass for apparatus for the chemical industry, for pipelines and laboratory.
Dodavatel:  SCHOTT ROHRGLAS
Popis:   AR-Glas®, clear.
Dodavatel:  SCHOTT ROHRGLAS
Popis:   AR-Glas®, clear.
Dodavatel:  SCHOTT ROHRGLAS
Popis:   Borosilicate glass acc. to ISO 3585, all-purpose glass for apparatus for the chemical industry, for pipelines and laboratory.
Dodavatel:  SCHOTT ROHRGLAS
Popis:   Borosilicate glass acc. to ISO 3585, all-purpose glass for apparatus for the chemical industry, for pipelines and laboratory.
Dodavatel:  SCHOTT ROHRGLAS
Popis:   Borosilicate glass tubing, varying types of inner and outer shapes.
Katalogové číslo: (HECH42830002)
Dodavatel:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Tubing made of DURAN® borosilicate glass 3.3.
Měrná jednotka:  1 * 1 kg
Katalogové číslo: (HECH42840001)
Dodavatel:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   AR-Glass®, clear.
Měrná jednotka:  1 * 1 kg
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 13
  1  2  Další