Tisk…
Hledali jste: Láhve skleněné
164  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"164"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo 3.3 s PP šroubovacím uzávěrem a vylévacím kroužkem.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo třída 3.3, čiré nebo hnědé se šroubovacím uzávěrem a kroužkem pro vylévání.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Hnědé borosilikátové sklo třídy 3.3 se šroubovacím PP uzávěrem a kroužkem pro vylévání.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Made from clear borosilicate 3.3 glass, with transparent, long life plastic coating. The coating protects the bottle from scratches, splinters and lea...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage, transporting liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage of powders or liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
New Product
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vyrobeno z jantarového borosilikátového skla 3,3 s průhledným plastovým povlakem s dlouhou životností. Povlak chrání láhev před poškrábáním, třískami ...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilicate 3.3 glass, without screw cap and pouring ring.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo 3,3 podle ISO 4796.
Dodavatel: LAB3 OWN PRODUCTION
Popis: Čiré nebo hnědé sklo s šroubovacím uzávěrem a PTFE vložkou.
Dodavatel: LAB3 OWN PRODUCTION
Popis: Sklo, čiré nebo hnědé.
Katalogové číslo: (548-1980)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These round bottom bottles are made up of first class hydrolytic grade.
Měrná jednotka: 1 * 1.000 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage, transporting liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
New Product
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilikátové sklo třída 3.3, čiré, se šroubovacím PP uzávěrem.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilikátové sklo, třída 3.3, čiré, s PP šroubovacím uzávěrem a vylévacím kroužkem.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 164
no targeter for Bottom