Tisk…
Hledali jste: Láhve kovové
9  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Popis: Pure aluminium (99,5%).
Dodavatel: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Popis: Made of pure aluminium.
Dodavatel: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Popis: Pure aluminium.
Dodavatel: Sampling Systems
Popis: Stainless steel bottles are ideal for storing and transporting powders and liquids. The high-quality, crevice-free finish makes these containers ideal...
Katalogové číslo: (215-3263)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316 L (1.4404) stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (215-3262)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316 L (1.4404) stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Sampling Systems
Popis: These selection of GL45 stainless bottles are suitable a wide range of laboratory and production applications.
New Product
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Pure aluminium (material AL 99.5).
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Pure aluminium (material AL 99,5). This aluminium bottle is particularly suitable for storing, transport, or sending substances and reference samples ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom