Tisk…
Hledali jste: Násypky
30  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo třída 3.3
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP, průsvitný.
Dodavatel: KARTELL
Popis: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Dodavatel: Bohlender
Popis: Powder funnels, made of borosilicate glass with outlet pipe of PTFE, connection with GL screw caps of PPS or ground joint.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Soda-Kalkglas.
Katalogové číslo: (221-1533)
Dodavatel: KARTELL
Popis: PP, translucent.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Stainless steel 18/10.
Dodavatel: Sampling Systems
Popis: These single use powder funnels made from chemically resistant, food grade HDPE are ideal for use with powders, creams and liquids.
Dodavatel: Sampling Systems
Popis: These powder funnels are made from hygienic 316 stainless steel.
Katalogové číslo: (SAMP9111H-200S)
Dodavatel: Sampling Systems
Popis: The SteriWare Ultra range is the premium range from Sampling Systems. These powder funnels are double bagged and are made from high quality USP class ...
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (SAMPM1051B-200)
Dodavatel: Sampling Systems
Popis: X-ray and metal detectable powder funnels are ideal for both laboratory and production work. The bright blue colour makes the bottles easy to spot if ...
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PPCO, translucent.
Dodavatel: Brand
Popis: Borosilikátové sklo 3,3.
Dodavatel: Brand
Popis: PP, průsvitné.
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: PP, translucent.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom