Tisk…
Hledali jste: Nálevky sudové
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (NEWPDRM1125-RD-NPT)
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Patented Burpless® designs deliver no-splash filling and one-handed access for easy regulatory compliance.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (119-0389)
Dodavatel: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis: Spill control funnel is an eco-friendly, cost-effective way to collect liquids and keep drum tops clean.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
Dodavatel: HIRSCHMANN
Popis: These large transparent funnels, made of PP, are suitable for filling large amounts of liquid.
Dodavatel: VITLAB
Popis: PP or HDPE, translucent.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Made of PP, translucent.
Dodavatel: asecos
Popis: Drum funnel, PE, with sieve, with Ø 580 mm, and filling capacity 5 l
Katalogové číslo: (221-1153)
Dodavatel: SEMADENI
Popis: Funnels, made of PP, for filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom