Tisk…
Kyselina chromtropová dvojsodná sůl dihydrát ≥98.0% Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
20261.132EA 2720 CZK
20261.132
Kyselina chromtropová dvojsodná sůl dihydrát ≥98.0% Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Kyselina chromtropová dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400,29 g/mol
Bod tání: > 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150612
CAS číslo: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98.0 %
Suited for formaldehyde reagent Passes test
Suited for titanium reagent Passes test
Water Max. 10 %