Tisk…
Hexacarbonylmolybdenum ≥98%
Nebezpečí
13057.14EA 6080 CZK
13057.14 13057.22 13057.88
Hexacarbonylmolybdenum ≥98%
Hexacarbonylmolybdenum
Vzorec: C₆MoO₆
MW: 264 g/mol
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 150 °C (rozkl.)
Hustota: 1,96
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003466
CAS číslo: 13939-06-5
EINECS: 237-713-3
UN: 3466
ADR: 6.1,II