Tisk…
Hexacarbonylmolybdenum for synthesis, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00396.0010EA 6960 CZK
8.00396.0010 8.00396.9999 8.00396.0025
Hexacarbonylmolybdenum for synthesis, Sigma-Aldrich®
Hexacarbonylmolybdenum
Vzorec: C₆MoO₆
MW: 264 g/mol
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003466
CAS číslo: 13939-06-5
EINECS: 237-713-3
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 147 - 152 °C (decomposition)
Molar Mass 264 g/mol
Boiling Point 156.4 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Density 1.96 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Molybdenum carbonyl
Hill Formula C6MoO6
Chemical Formula Mo(CO)6