Hexacarbonylmolybdenum, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL199958-250GEA
47000
CZK
SIAL199958-250G
SIAL199958-10G
SIAL199958-50G
Hexacarbonylmolybdenum, Sigma-Aldrich®
Hexacarbonylmolybdenum
Vzorec:
C₆MoO₆ MW: 264 g/mol Bod varu: 155 °C (1013 hPa) Hustota: 1,96 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003466 CAS číslo: 13939-06-5 EINECS: 237-713-3 UN: 3466 ADR: 6.1,II |