G418 disulfát, Ultra Pure Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
E859-5GEA
10380
CZK
E859-5G
E859-100MG
E859-1G
G418 disulfát, Ultra Pure Grade
G418 disulfát
Vzorec:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ MW: 692,72 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00058314 CAS číslo: 108321-42-2 |
Výsledky specifikačního testu
Activity | 500 U/mg |
Appearance | PASS |
Expiration Date | REPORT |
Identification (IR) | PASS |
Moisture | 10.0 % |
Optical Rotation (1%, Water)@25 °C | REPORT |
Solubility (80 mg/ml, PBS) | NONE |