G418 disulfát
Dodavatel: PanReac AppliChem
|
Varování
|
A2167.0001EA
4220
CZK
A2167.0001
G418 disulfát
G418 disulfát
Vzorec:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ MW: 692,72 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00058314 CAS číslo: 108321-42-2 |