Tisk…
G418 disulfát, powder
Dodavatel: HyClone products (Cytiva)
Varování
HYCLSV30068.01EA 0 CZK
HYCLSV30068.01 HYCLSV30068.02
G418 disulfát, powder
G418 disulfát
Vzorec: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692,72 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058314
CAS číslo: 108321-42-2