Tisk…
G418 disulfát
Varování
MOLE59693889EA 0 CZK
MOLE59693889
G418 disulfát
G418 disulfát
Vzorec: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692,72 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058314
CAS číslo: 108321-42-2