Kyselina jodovodíková 47% stabilizovaný ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
stab. with hypophosphorous acid 1,5%
36490.APEA
10950
CZK
36490.AP
36490.AE
Kyselina jodovodíková 47% stabilizovaný ACS
Hydriodic acid
Vzorec:
HI MW: 127,91 g/mol Bod varu: 127 °C (1013 hPa) Hustota: 1,50 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011347 CAS číslo: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8,II |