Kyselina jodovodíková 57% (w/w) vodný roztok stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
stab. with hypophosphorous acid 1,5%
L10410.36EA
3810
CZK
L10410.36
L10410.22
Kyselina jodovodíková 57% (w/w) vodný roztok stabilizovaný
Hydriodic acid
Vzorec:
HI MW: 127,91 g/mol Bod varu: 126…127 °C Hustota: 1,701 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011347 CAS číslo: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8,II |