Tisk…
Kyselina jodovodíková 57% analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20345.267EA 4638 CZK
20345.267
Kyselina jodovodíková 57% analytical reagent
Hydriodic acid
Vzorec: HI
MW: 127,91 g/mol
Bod varu: 127 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011347
CAS číslo: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Non-volatile residue Max. 0.5 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.03 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm