Tisk…
Kyselina jodovodíková 67%, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00345.0250EA 9140 CZK
1.00345.9999 1.00345.0250
Kyselina jodovodíková 67%, EMSURE® p.a., Supelco®
Hydriodic acid
Vzorec: HI
MW: 127,91 g/mol
Bod varu: 127 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011347
CAS číslo: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Density 1.97 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid