Tisk…
Draslík 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from K) ARISTAR® standard pro iontovou chromatografií
Dodavatel: VWR Chemicals
ARISTAR®
458222BEA 2370 CZK
458222B
Draslík 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from K) ARISTAR® standard pro iontovou chromatografií
Standardy Standardy kationické Standardy - draslík
K in H₂O tr.HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.