Tisk…
Kyselina chlorovodíková 1 mol/l (1 N)
Dodavatel: Hach
Varování
HACH2321353EA 914 CZK
HACH2321353
Kyselina chlorovodíková 1 mol/l (1 N)
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36,46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II