Tisk…
Chlorid sodný 5 mol/l (5 N) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALS5150-1LEA 3220 CZK
SIALS5150-1L
Chlorid sodný 5 mol/l (5 N) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3