Tisk…
Síran hořečnatý 1 mol/l vodný roztok
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
ROCKMB-056EA 3160 CZK
ROCKMB-056
Síran hořečnatý 1 mol/l vodný roztok
Síran hořečnatý
Vzorec: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011110
CAS číslo: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg