Tisk…
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát ≥97% analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
83864.180EA 2430 CZK
83864.180
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát ≥97% analytical reagent
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát
Vzorec: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
MW: 225,31 g/mol
Bod tání: 95…98,5 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150617
CAS číslo: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03443
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) 30.0 - 35.0 %
Suited for copper reagent Passes test