Tisk…
L(+)-Lyzin monohydrochlorid
MOLE11195192-1KGEA 4510 CZK
MOLE11195192-1KG
L(+)-Lyzin monohydrochlorid
L(+)-Lyzin monohydrochlorid
Vzorec: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
MW: 182,65 g/mol
Bod tání: 263…264 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064564
CAS číslo: 657-27-2
EINECS: 211-519-9