Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "fosfinat-sodny-monohydrat"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"8"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Fosfinát sodný monohydrát GPR RECTAPUR®
Měrná jednotka:  1 * 1 kg
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Fosfinát sodný monohydrát
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Fosfinát sodný monohydrát
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   Fosfinát sodný monohydrát
Katalogové číslo: (LACH30052AP0G1000)
Dodavatel:  LACH-NER S.R.O.
Popis:   Fosfinát sodný monohydrát
Měrná jednotka:  1 * 1.000 g
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   Fosfinát sodný monohydrát
Katalogové číslo: (LACH30052CP0G1000)
Dodavatel:  LACH-NER S.R.O.
Popis:   Fosfinát sodný monohydrát
Měrná jednotka:  1 * 1.000 g
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Popis:   Fosfinát sodný monohydrát
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 8