Tisk…
L-Cystin
MOLE11394887-100GEA 2340 CZK
MOLE11394887-100G
L-Cystin
L-Cystin
Vzorec: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240,3 g/mol
Bod varu: 428 °C (1013 hPa)
Bod tání: 261…262 °C
Hustota: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064228
CAS číslo: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811