Malononitrile
EHERC14733500
:
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:0,25 g
- Seq:3029
:
:66.06 g/mol
:13,05733
:220 °C (1013 hPa)
:30…32 °C
:1.191 g/cm³ (20 °C)
:112 °C
:203-703-2
:2647
:6.1,II
:GHS06
:GHS09
:109-77-3
:C₃H₂N₂
:MFCD00001883