Dibenzyl malonate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
A10844.18EA
6080
CZK
A10844.18
A10844.09
A10844.30
Dibenzyl malonate 95%
Dibenzyl malonate
Vzorec:
C₁₇H₁₆O₄ MW: 284,31 g/mol Bod varu: 188 °C (0,2 mmHg) Hustota: 1,137 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004779 CAS číslo: 15014-25-2 EINECS: 239-099-2 |