Tisk…
Hledali jste: Toluen-α-sulfonylfluorid
13  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (M145-25G)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: An irreversible serine protease inhibitor of trypsin, chymotrypsin, kallikrein, subtilisin, and thrombin. Also inhibits the cysteine protease papain.
Měrná jednotka: 1 * 25 g
Katalogové číslo: (786-055)
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: Inhibitor of cysteine proteases & mammalian acetylcholinesterase
Měrná jednotka: 1 * 5 g
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: Toluen-α-sulfonylfluorid 99%
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: Toluen-α-sulfonylfluorid
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Toluen-α-sulfonylfluorid ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: Inhibitor of Serine proteases: Toxicity LD50 <500mg/kgAffords alkenes via reaction with carbonyl compounds
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Toluen-α-sulfonylfluorid 99%
Katalogové číslo: (PIER36978)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Toluen-α-sulfonylfluorid
Měrná jednotka: 1 * 5 g
Dodavatel: Cayman Chemical
Popis: Toluen-α-sulfonylfluorid
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Phenylmethylsulfonyl fluoride is an irreversible inhibitor of serine proteases - inhibits trypsin, chymotrypsin and protease. Inhibits mammalian acety...
Dodavatel: Merck
Popis: Toluen-α-sulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: Toluen-α-sulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo: (ROTH6367.1)
Dodavatel: Roth Carl
Popis: Toluen-α-sulfonylfluorid
Měrná jednotka: 1 * 5 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom