Tisk…
Toluen-α-sulfonylfluorid
Nebezpečí
MOLE13342346-25GEA 7540 CZK
MOLE13342346-25G MOLE13342346-5G
Toluen-α-sulfonylfluorid
Toluen-α-sulfonylfluorid
Vzorec: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Bod varu: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 91…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007424
CAS číslo: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III