Chloramin T trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
SIAL23270-250GEA
1330
CZK
SIAL23270-250G
SIAL23270-1KG
SIAL23270-50G
Chloramin T trihydrát, Sigma-Aldrich®
Chloramin T trihydrát
Vzorec:
CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O MW: 281,69 g/mol Bod tání: 167…170 °C Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 192 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149066 CAS číslo: 7080-50-4 EINECS: 204-854-7 UN: 3263 ADR: 8,III Merck Index: 13,02085 |