Tisk…
DDT
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERC12082000EA 2740 CZK
EHERC12082000
DDT
DDT
Vzorec: C₁₄H₉Cl₅
MW: 354,49 g/mol
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼89 °C
Hustota: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 50-29-3
EINECS: 200-024-3
UN: 2761
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02898