Tisk…
Molybdenan draselný, anhydrous ≥99.8% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
22898.09EA 1870 CZK
22898.09 22898.A1 22898.18
Molybdenan draselný, anhydrous ≥99.8% (metals basis)
Molybdenan draselný
Vzorec: K₂MoO₄
MW: 238,13 g/mol
Bod tání: 919 °C
Hustota: 2,3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011370
CAS číslo: 13446-49-6
EINECS: 236-599-2
Merck Index: 13,07732