Molybdenan draselný ≥95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
48112.22EA
2210
CZK
48112.22
48112.36
Molybdenan draselný ≥95%
Molybdenan draselný
Vzorec:
K₂MoO₄ MW: 238,13 g/mol Bod tání: 919 °C Hustota: 2,3 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011370 CAS číslo: 13446-49-6 EINECS: 236-599-2 Merck Index: 13,07732 |