Tisk…

Tetrahydro-4H-pyran-4-one

Dodavatel: Molekula

MOLEM58812912EA 0 CZK
MOLEM58812912
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Bod varu: 166 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006581
CAS číslo: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR