2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL534269-25GEA
6870
CZK
SIAL534269-25G
SIAL534269-5G
2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide
Vzorec:
C₅H₃ClN₂O₃ MW: 174,54 g/mol Bod tání: 158…159 °C |
MDL Number:
MFCD00955617 CAS číslo: 14432-16-7 EINECS: 238-404-6 |