Tisk…
Kerosene, Reagent Grade low odor, Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
329460-18.9LEA 16160 CZK
329460-18.9L
Kerosene, Reagent Grade low odor, Riedel-de Haën™
Kerosene - CAS 8008-20-6
  • ≥95% for general laboratory use.
Bod varu: 175-325 °C
Hustota: 0,8 g/cm3 (20 °C)
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135561
CAS číslo: 8008-20-6
EINECS: 232-366-4
UN: 1223
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Autoignition Temperature 442 °F
Explosion Limit 5 %
Vapor Pressure 0.23 mmHg ( 20 °C)