Pro uchování, manipulaci a transport mušek Drosophila.
Vyrobeno v podmínkách certifikovaného závodu ISO 9001:2000. Úzké a široké vialky jsou vyrobeny z PP, PS a K-pryskyřice a jsou baleny volně nebo v zásobnících.
Polystyren (PS): Materiál je čirý jako sklo bez zkreslení - velmi jasně můžete prohlížet pohlaví mušek a jejich chování.
Polypropylen (PP), Autoklávovatelné: Čirý materiál je měkčí než PS, s dobrou průhledností a cenově výhodnější.
K-pryskyřice: Prémiový materiál je velmi odolný proti poškrábání a navíc v sobě kombinuje jasnou průhlednost PS a flexibilitu PP.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.