Tisk…
Míchačky magnetické, řady Professional
Professional
444-0613EA 31980 CZK
444-0613 VWRU97042-706 444-0612 444-0615 444-0611 VWRU97042-750 VWRU97042-710 444-0614 444-0616
Míchačky magnetické, řady Professional
Míchadla Míchačky magnetické
Magnetické míchačky řady VWR® Professional jsou navrženy pro aplikace, které vyžadují výjimečnou přesnost, stabilitu a reprodukovatelnost. Funkce míchání, s motorem o stálém výkonu a výkonným magnetem, udržuje nastavenou rychlost otáčení dokonce při změně zatížení nebo viskozity v průběhu míchání. Ovládání pomocí dotykových tlačítek a dva snadno čitelné a nezávislé LED displeje rychlosti a času umožňují zobrazení všech nastavení najednou.
  • řízení mikroprocesorem
  • oddělené digitální displeje času a rychlosti, zobrazují poslední použité nastavení dokonce i v případě výpadku elektrické energie
  • chemicky odolný kryt zařízení
  • keramická míchací plocha
V zadní části krytu zařízení je integrovaný držák se zámkem. Nízký profil zajišťuje úsporu místa a umožňuje použití v digestoři. Kryt odolný proti polití odvádí případnou rozlitou kapalinu pryč od vnitřních součástí zařízení. V případě, že nastavený časovač doběhne do nuly, alarm zařízení vydá zvukový signál. Pokročilá elektronika reguluje míchání – regulace rychlost otáčení je přesná a rychlost míchání je stabilní po celou dobu. Funkce náběhu pomalu navyšuje rychlost otáčení pro zajištění bezpečnosti a zlepšení kontaktu míchadla, zabraňuje vystříknutí, zlepšuje regulaci míchací tyčinky a umožňuje vynikající regulaci míchání ve spodních oblastech otáček. Keramická míchací plocha je chemicky odolná a reflexní vrstva vrchní desky se snadno čistí.
Informace o dodávce: každé zařízení je dodávané společně s magnetickým PTFE míchadlem (tyčinkou).